Learn More
JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials
Available in clear or amber Type 1 glass. JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials are limited volume shell vials that feature thicker walls and precisely designed conical bottoms. Available in multiple sizes; many are designed for use in Waters WISP™ autosamplers.
Marque:  JG Finneran Associates™ 4100M-1232A
Code produit. 12327039
  • 18.55€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en verre borosilicaté clair ou ambré de type I permettant une élimination facile
  • Les flacons présentent des parois plus épaisses pour une manipulation plus sûre des échantillons
  • Flacons cylindriques à volume limité
  • Le fond conique conçu avec précision permet une évacuation maximale des échantillons
  • La plupart des tailles sont conçues pour fonctionner dans l’échantillonneur automatique Waters WISP™ à 96 positions
Spécification
Spécification
12 mm
Verre borosilicaté
Chromatographie
100
Bouchons à clipser
100/paquet
Ambré
2 mL
Bouchons à clipser
Conique
32 mm