Learn More
JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials
Available in clear or amber Type 1 glass. JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials are limited volume shell vials that feature thicker walls and precisely designed conical bottoms. Available in multiple sizes; many are designed for use in Waters WISP™ autosamplers.
Marque: JG Finneran Associates™ 4100M-1545
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en verre borosilicaté clair ou ambré de type I permettant une élimination facile
- Les flacons présentent des parois plus épaisses pour une manipulation plus sûre des échantillons
- Flacons cylindriques à volume limité
- Le fond conique conçu avec précision permet une évacuation maximale des échantillons
- La plupart des tailles sont conçues pour fonctionner dans l’échantillonneur automatique Waters WISP™ à 96 positions
Spécification
15 mm | |
Verre borosilicaté | |
Chromatographie | |
100 | |
Bouchons à clipser | |
100/paquet | |
Échantillonneur automatique Waters WISP™ à 96 positions |
Transparent | |
4 mL | |
Bouchons à clipser | |
Conique | |
45 mm | |
Blanc |