Learn More
Boîtes de Pétri en verre sodocalcique
Boîte de Pétri de haute qualité, avec couvercle.
Marque:  Fisherbrand 2290/120X20
Code produit. 12931408
  • 154.00€ / 18 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqué en verre sodocalcique
  • Avec couvercle
Spécification
Spécification
Fermeture incluse
Rond
20 mm
Verre sodocalcique
Boîte de Petri
120 mm
Nom du produit
Boîtes de Pétri en verre sodocalcique > Dimensions : 120 x 20 mm (dia. x H)