Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté
En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai avec rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
24.68€ - 61.05€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4142 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Avec rebord | Oui |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11982198
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm |
50.12€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11952198
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11962198
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11972198
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11932198
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 75 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11992198
|
Fisherbrand™
|
18 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11982178
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Caractéristiques : parois moyennes avec rebord
- Classe : 3.3 pour les tubes à essai en verre borosilicaté
- Conformité : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Verre borosilicaté | |
Oui |