Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté
En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai avec rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.02852kg
Description
- Caractéristiques : parois moyennes avec rebord
- Classe : 3.3 pour les tubes à essai en verre borosilicaté
- Conformité : ISO 4142
Spécification
18 mm | |
150 mm | |
Boîte de 100 |
ISO 4142 | |
Verre borosilicaté | |
Oui |