Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté
En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai avec rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
Marque:  Fisherbrand™ FB63138
Code produit. 11982178
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Caractéristiques : parois moyennes avec rebord
  • Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
  • Conformité : ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 4142
Verre borosilicaté
Oui
150 mm
50 paquet
24 mm