Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté
En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai avec rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
27.33€ - 75.25€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4142 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Avec rebord | Oui |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15862285
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 100 mm |
49.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15872285
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm |
54.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15812285
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm |
71.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15882285
|
Fisherbrand™
|
18 mm | 150 mm |
75.25€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15892285
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 150 mm |
49.65€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15882275
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Caractéristiques : parois moyennes avec rebord
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Verre borosilicaté | |
Oui |