Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté
Code produit. 15882275 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longueur (métrique):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 15882275
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai avec rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
  • Caractéristiques : parois moyennes avec rebord
  • Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
  • Conformité : ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Avec rebord Oui
Diamètre (métrique) 12 mm