Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté
En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai avec rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
Marque: Fisherbrand™ 90106157
Description
- Caractéristiques : parois moyennes avec rebord
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Verre borosilicaté | |
Oui |
150 mm | |
50 paquet | |
24 mm |