Learn More
Entonnoirs compte-gouttes en verre borosilicaté gradué Pyrex™ avec cône et clé en PTFE
Incluent une double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
108.00€ - 261.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 4800 |
Description | Bouchon en PTFE |
Comprend | Cône |
Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |
Code produit | Marque | Graduations | Numéro de joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Graduations | Numéro de joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11810341
|
Pyrex
443340 |
2 ml | 19/26 |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11850341
|
Pyrex
443360 |
20 ml | 29/32 |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11890331
|
Pyrex
443333 |
1 ml | 19/26 |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11830341
|
Pyrex
443354 |
10 ml | 29/32 |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12913671
|
Pyrex
443347 |
5 ml | 29/32 |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Incluent une double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
- Conformes à la norme ISO 4800
- Avec clé en PTFE interchangeable ne nécessitant pas de graisse
- Tige dans un cône pour une fixation simple aux montages Quickfit™
- Graduations en émail blanc
Spécification
Verre borosilicaté | |
Bouchon en PTFE | |
Entonnoir compte-gouttes |
ISO 4800 | |
Cône |