Learn More
Entonnoirs compte-gouttes en verre borosilicaté gradué Pyrex™ avec cône et clé en PTFE
Incluent une double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
Marque: Pyrex 443354
169.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.98000kg
Description
Incluent une double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
- Conformes à la norme ISO 4800
- Avec clé en PTFE interchangeable ne nécessitant pas de graisse
- Tige dans un cône pour une fixation simple aux montages Quickfit™
- Graduations en émail blanc
Spécification
500 ml | |
ISO 4800 | |
Émail blanc | |
10 ml | |
Entonnoir compte-gouttes |
Verre borosilicaté | |
Bouchon en PTFE | |
Cône | |
29/32 |