Learn More
Entonnoirs compte-gouttes en verre borosilicaté gradué Pyrex™ avec cône et clé en PTFE
Incluent une double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
Marque: Pyrex 443360
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.32000kg
Descripción
Incluent une double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
- Conformes à la norme ISO 4800
- Avec clé en PTFE interchangeable ne nécessitant pas de graisse
- Tige dans un cône pour une fixation simple aux montages Quickfit™
- Graduations en émail blanc
Especificaciones
1 000 ml | |
ISO 4800 | |
Émail blanc | |
20 ml | |
Entonnoir compte-gouttes |
Verre borosilicaté | |
Bouchon en PTFE | |
Cône | |
29/32 |