Learn More
Burette automatique en verre borosilicaté
237.00€ - 274.00€
Produits 5
Code produit Marque Description Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12892094
Afficher les documents
Pyrex
3396/02AS
Burette automatique avec bande Schellbach 10 ml
248.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12872094
Afficher les documents
Pyrex
3296/04AS
Burette automatique 25 mL
237.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12802104
Afficher les documents
Pyrex
3396/04AS
Burette automatique avec bande Schellbach 25 mL
259.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12812104
Afficher les documents Détails de la promotion
Pyrex
3396/06AS
Burette automatique avec bande Schellbach 50 mL
274.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12882094
Afficher les documents
Pyrex
3296/06AS
Burette automatique 50 ml
248.00€
1 pièce
Expédition estimée: 17-09-2025
Description
  • Avec dispositif de remise à zéro automatique
  • Fonctionnement simple - pour remplir la burette, appliquez une légère pression positive sur le bras latéral inférieur - pour remettre à zéro, relâchez la pression pour permettre à l’excédent de liquide de retourner dans la bouteille
  • Burettes fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
  • Graduations en émail blanc
  • Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm
  • Les accessoires suivants sont vendus séparément : Réservoir en verre (3297/12) et ballonnet en caoutchouc pour burettes automatiques de classe AS (3297/14AS)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Burette automatique en verre borosilicaté