Learn More
Burette automatique en verre borosilicaté
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 mL
Type:
Burette automatique
Burette automatique avec bande Schellbach
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec dispositif de remise à zéro automatique
- Fonctionnement simple - pour remplir la burette, appliquez une légère pression positive sur le bras latéral inférieur - pour remettre à zéro, relâchez la pression pour permettre à l’excédent de liquide de retourner dans la bouteille
- Burettes fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
- Graduations en émail blanc
- Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm
- Les accessoires suivants sont vendus séparément : Réservoir en verre (3297/12) et ballonnet en caoutchouc pour burettes automatiques de classe AS (3297/14AS)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex résistant aux produits chimiques |
| Graduations | Graduations en émail blanc à 0,02 ml |
| Comprend | Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm |
| Type | Burette automatique avec bande Schellbach |
| Certifications/Conformité | ISO 385 et DIN 12700 |