Learn More
Burette automatique en verre borosilicaté
Code produit. 12882094
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 ml
Type:
Burette automatique
Burette automatique avec bande Schellbach
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12882094
Marque: Pyrex 3296/06AS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Avec dispositif de remise à zéro automatique
  • Fonctionnement simple - pour remplir la burette, appliquez une légère pression positive sur le bras latéral inférieur - pour remettre à zéro, relâchez la pression pour permettre à l’excédent de liquide de retourner dans la bouteille
  • Burettes fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
  • Graduations en émail blanc
  • Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm
  • Les accessoires suivants sont vendus séparément : Réservoir en verre (3297/12) et ballonnet en caoutchouc pour burettes automatiques de classe AS (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté Pyrex résistant aux produits chimiques
Graduations Graduations en émail blanc à 0,10 ml
Comprend Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm
Type Burette automatique
Certifications/Conformité ISO 385 et DIN 12700