Learn More
Oxyde de bore, 98 %, -40 mailles, Thermo Scientific Chemicals
81.51€ - 1166.81€
Identifiants chimiques
CAS 1303-86-2
Formule moléculaire B2O3
Poids moléculaire (g/mol) 69.62
Numéro MDL MFCD00011315
Clé InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
CID PubChem 518682
ChEBI CHEBI:30163
Nom IUPAC oxo[(oxoboranyl)oxy]borane
SMILES O=BOB=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10115220
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206300010
1 kg Flacon en verre
81.51€
1kg
10628894
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
206300050
5 kg Récipient en plastique
276.38€
5kg
15169233
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
206300250
25 kg Tambour en fibre
1166.81€
25kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1303-86-2
69.62
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
518682
oxo[(oxoboranyl)oxy]borane
B2O3
MFCD00011315
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
CHEBI:30163
O=BOB=O
Spécification
1860.0°C
450.0°C
Blanc
98%
B2O3
01,673; 02,32; 03,33; 09,1349
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
oxo[(oxoboranyl)oxy]borane
518682
69.61
2.46
Boron oxide
1303-86-2
Poudre
B2O3
MFCD00011315
15,1348
Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in alcohol, glycerol and acids
O=BOB=O
69.62
CHEBI:30163
98%
2.4600g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut nuire à la fertilité.Peut nuire au fœtus
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-125-8
Identifiant produit
  • Boron oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.