Learn More
Oxyde de bore, 98 %, -40 mailles, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15169233
Oxyde de bore, 98 %, -40 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15169233
25 kg, Tambour en fibre
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Code produit. 15169233
Marque: Thermo Scientific Acros 206300250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-86-2
Formule moléculaire B2O3
Poids moléculaire (g/mol) 69.62
Numéro MDL MFCD00011315
Clé InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
CID PubChem 518682
ChEBI CHEBI:30163
Nom IUPAC oxo[(oxoboranyl)oxy]borane
SMILES O=BOB=O
Spécification
Point d’ébullition 1860.0°C
Nom chimique ou matériau Boron oxide
Point de fusion 450.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire B2O3
Fieser 01,673; 02,32; 03,33; 09,1349
Merck Index 15,1348
Informations sur la solubilité Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in alcohol, glycerol and acids
Poids de la formule 69.61
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Tambour en fibre
Gravité spécifique 2.46
Densité 2.4600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Nom du produit
Oxyde de bore, 98 %, -40 mailles, Thermo Scientific Chemicals >