Learn More
Oxyde de bore, 98 %, -40 mailles, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10115220
Oxyde de bore, 98 %, -40 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10115220
1 kg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Code produit. 10115220
Marque: Thermo Scientific Acros 206300010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-86-2
Formule moléculaire B2O3
Poids moléculaire (g/mol) 69.62
Numéro MDL MFCD00011315
Clé InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500gAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 518682
ChEBI CHEBI:30163
Nom IUPAC oxo[(oxoboranyl)oxy]borane
SMILES O=BOB=O
Spécification
Point d’ébullition 1860.0°C
Nom chimique ou matériau Boron oxide
Point de fusion 450.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire B2O3
Fieser 01,673; 02,32; 03,33; 09,1349
Merck Index 15,1348
Informations sur la solubilité Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in alcohol, glycerol and acids
Poids de la formule 69.61
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.46
Densité 2.4600g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466861 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2024 Catalog Number206300050,206300010
Numéro de lotA0461815 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog Number206300050,206300010
Numéro de lotA0459961 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2024 Catalog Number206300050,206300250,206300010
Numéro de lotA0456988 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2023 Catalog Number206300050,206300250,206300010
Numéro de lotA0455944 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/08/2023 Catalog Number206300050,206300250,206300010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Nom du produit
Oxyde de bore, 98 %, -40 mailles, Thermo Scientific Chemicals >