Learn More
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
204.00€ - 270.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | XRF Spectrometers |
---|---|
Type | Film pour fenêtres |
Matériau | Mylar |
Code produit | Marque | Épaisseur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15360562
|
Cole-Parmer™
3517 |
0,25 mil | Window Film Roll |
204.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15300572
|
Cole-Parmer™
3518 |
0,25 mil | 2.5 in. Window Film Circles | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Heat resistant up to 100°C (212°F).
- Unusually strong for its thickness.
- Compatible with X-Cell™ sample cups.
- Available in 0.12 mil (3 μm) and 0.25 mil (6 μm) thickness.
- Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
- BoPET film is heat resistant up to 100°C (212°F).
- Unusually strong for its thickness, it is resistant to organic chemicals but vulnerable to strong acids and bases.
- It may contain trace levels (ppm) of Ca, P, Fe, Cu, Zn, or Sb.
Informations sur la commande
Disponibles dans une variété de matériaux, chaque résistant à une gamme de produits chimiques. Toutes les tailles sont compatibles avec les cupules d’échantillons X-Cell.
Spécification
XRF Spectrometers | |
Film pour fenêtres | |
Mylar |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film