Learn More
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
Marque: Cole-Parmer™ 3517
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Minimise les fuites pouvant endommager le spectrophotomètre
Informations sur la commande
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Spécification
XRF Spectrometers | |
Window Film Roll | |
Covers sample window | |
91,4 m | |
2,87 po | |
0,25 mil |
Film pour fenêtres | |
300 pi x 2,87 po | |
300 pieds | |
Mylar | |
1 rouleau | |
7,28 cm |