Learn More
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Épaisseur:
0,25 mil
Type:
Film pour fenêtres
Conditionnement:
1 rouleau
500 feuilles
Description
- Minimise les fuites pouvant endommager le spectrophotomètre
Informations sur la commande
Disponibles dans une variété de matériaux, chaque résistant à une gamme de produits chimiques. Toutes les tailles sont compatibles avec les cupules d’échantillons X-Cell.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | XRF Spectrometers |
| Type | Film pour fenêtres |
| Description | 2.5 in. Window Film Circles |
| Diamètre (impériale) | 2,5 in |
| Diamètre (métrique) | 6,35cm |
| À utiliser avec (application) | Covers sample window |
| Matériau | Mylar |
| Quantité | 500/boîte |
| Épaisseur | 0,25 mil |