Learn More
Berkshire International™ Papier bond BCR™
Notre Bond BCR™ est fabriqué avec la cellulose de qualité la plus pure provenant de forêts spécialement sélectionnées et est spécialement revêtu pour minimiser les libérations de particules et de fibres.
Marque: Berkshire International™ B85A3WH2505
58.90 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Disponible en 5 couleurs : vert, bleu, rose, blanc et jaune
Papier bond pour salle blanche
Spécification
Blanc | |
Feuilles | |
Bond BCR 850 | |
A3 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000852648 | Déclaration de conformité | 15/04/2025 | B85A3WH2505 |
0000850927 | Déclaration de conformité | 11/12/2024 | B85A3WH2505 |
0000852648 | Certificat d’analyse | 15/04/2025 | B85A3WH2505 |
0000850927 | Certificat d’analyse | 11/12/2024 | B85A3WH2505 |
0000850252 | Certificat d’analyse | 08/11/2024 | B85A3WH2505 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02