Learn More
Bohlender™ Barreaux d’agitation magnétiques BOLA™ avec anneau de pivotement
Barreaux d’agitation magnétiques revêtus de PTFE avec anneau de pivotement.
20.80€ - 38.49€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (impériale) | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (impériale) | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17167014
|
Bohlender™
C354-02 |
3 mm | 0,1 in | 8 mm | 0,3 in |
32.24€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17187014
|
Bohlender™
C354-08 |
5 mm | 0,2 in | 15 mm | 0,6 in |
29.12€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
17177014
|
Bohlender™
C354-05 |
5 mm | 0,2 in | 12 mm | 0,5 in |
28.08€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17197014
|
Bohlender™
C354-11 |
6 mm | 0,24 in | 20 mm | 0,8 in |
31.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
17107024
|
Bohlender™
C354-14 |
6 mm | 0,24 in | 25 mm | 1 in |
38.49€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
17117024
|
Bohlender™
C354-17 |
6 mm | 0,24 in | 30 mm | 1,2 in |
38.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
17127024
|
Bohlender™
C354-20 |
6 mm | 0,24 in | 35 mm | 1,4 in |
31.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
17137024
|
Bohlender™
C354-23 |
8 mm | 0,3 in | 40 mm | 1,6 in |
20.80€
3 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17147024
|
Bohlender™
C354-26 |
8 mm | 0,31 in | 45 mm | 1,8 in |
21.84€
3 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17157024
|
Bohlender™
C354-29 |
8 mm | 0,3 in | 50 mm | 2 in |
21.53€
3 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17177024
|
Bohlender™
C354-35 |
9 mm | 0,4 in | 70 mm | 2,8 in |
36.40€
3 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Noyau magnétique encapsulé en PTFE (Alnico 5)
- Forme cylindrique avec anneau de rotation
- Résistance chimique universelle
Spécification
PTFE | |
Cylindrique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bohlender™ Barreaux d’agitation magnétiques BOLA™ avec anneau de pivotement