Learn More
Bohlender™ Barreaux d’agitation magnétiques BOLA™ avec anneau de pivotement
Code produit. 17137024
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
Longueur (impériale):
0,3 in
0,5 in
0,6 in
0,8 in
1 in
1,2 in
1,4 in
1,6 in
1,8 in
2 in
2,8 in
Diamètre (impériale):
0,1 in
0,2 in
0,24 in
0,3 in
0,31 in
0,4 in
Conditionnement:
10 pièces
3 pièces
Code produit. 17137024
Marque: Bohlender™ C35423
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Barreaux d’agitation magnétiques revêtus de PTFE avec anneau de pivotement.
  • Noyau magnétique encapsulé en PTFE (Alnico 5)
  • Forme cylindrique avec anneau de rotation
  • Résistance chimique universelle
Spécification
Description Noyau magnétique avec anneau de pivotement
Diamètre (impériale) 0,3 in
Longueur (impériale) 1,6 in
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 40 mm
Forme Cylindrique