Learn More
Witeg™ Flacons de laboratoire en verre borosilicaté bleus
Stockez, mixez et mélangez vos milieux avec les flacons de laboratoire en verre borosilicaté bleu Witeg™, disponibles en diverses capacités.
111.00€ - 495.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4796 |
---|---|
Type de produit | Pissette |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11827860
|
Witeg™
5 526 100 BL |
100 ml |
111.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11897860
|
Witeg™
5 526 500 BL |
500 ml |
154.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11837860
|
Witeg™
5 526 002 BL |
2000 ml |
495.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Marques de graduation bleues
- Verre borosilicaté
Spécification
ISO 4796 | |
Pissette |