Learn More
Witeg™ Flacons de laboratoire en verre borosilicaté bleus
Stockez, mixez et mélangez vos milieux avec les flacons de laboratoire en verre borosilicaté bleu Witeg™, disponibles en diverses capacités.
Marque: Witeg™ 5 526 100 BL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Marques de graduation bleues
- Verre borosilicaté
Spécification
100 ml | |
Laboratoire | |
Bleu | |
ISO 4796 | |
Large | |
Polypropylène |
Transparent | |
PE | |
Oui | |
Oui | |
Pissette | |
Bouchon à vis |