Learn More
Witeg™ Flacons de laboratoire en verre borosilicaté bleus
Stockez, mixez et mélangez vos milieux avec les flacons de laboratoire en verre borosilicaté bleu Witeg™, disponibles en diverses capacités.
Marque:  Witeg™ 5 526 002 BL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11837860
  • 495.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Marques de graduation bleues
  • Verre borosilicaté
Spécification
Spécification
2000 ml
Bouchon à vis et anneau de versement
10
Bleu
Oui
GL 45
Bleu
Verre borosilicaté
10/boîte
ISO 4796
Flacon de laboratoire