Learn More
Thermo Scientific™ Caséine dans PBS Blocker™
Blocker caséine Thermo Scientific est une solution prête à l’emploi de caséine purifiée conçue pour bloquer des étapes de transfert Western, ELISA, IHC et des méthodes de détection d’acides nucléiques.
53.50€ - 437.00€
Spécification
Type de produit | Inhibiteur caséine |
---|---|
Forme | Liquide |
À utiliser avec (application) | Western Blot, ELISA |
Gamme de produits | Blocker™ |
Concentration | 1X |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13454299
|
Thermo Scientific™
37582 |
Inhibiteur caséine dans PBS, 100 ml |
54.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10496134
|
Thermo Scientific™
37528 |
Inhibiteur caséine dans PBS ; 1 L |
238.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13464299
|
Thermo Scientific™
37583 |
Inhibiteur caséine dans TBS, 100 ml |
53.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18643873
|
Thermo Scientific™
37528X3 |
Blocker Casein in PBS, 3 x 1 L |
437.00€
3 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10443644
|
Thermo Scientific™
37532 |
Bloqueur de caséine en TBS, 1 L |
203.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Blocker caséine Thermo Scientific est une solution prête à l’emploi de caséine purifiée conçue pour bloquer des étapes de transfert Western, ELISA, IHC et des méthodes de détection d’acides nucléiques. L’inhibiteur caséine contient 1 % de caséine (p/v), ce qui correspond à la concentration optimale pour la plupart des applications.
Caractéristiques de l’inhibiteur caséine :• Caséine purifiée : le tampon de blocage mono-protéine réduit les risques de réaction croisée avec les composants de l’essai par rapport aux solutions de sérum ou de lait
• Facile à utiliser : solution de caséine à 1 % est prête à l’emploi ; elle peut être diluée si nécessaire
• Sans risque—formulation stable, sans thimérosal
Spécification
Inhibiteur caséine | |
Western Blot, ELISA | |
1X | |
Stockage à 4°C. |
Liquide | |
Blocker™ | |
Protéine purifiée unique |