Learn More
Thermo Scientific™ Caséine dans PBS Blocker™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
3 x 1 litre
Nom chimique ou matériau:
Inhibiteur caséine
Conditionnement:
100mL
1L
3 pièces
Description
Blocker caséine Thermo Scientific est une solution prête à l’emploi de caséine purifiée conçue pour bloquer des étapes de transfert Western, ELISA, IHC et des méthodes de détection d’acides nucléiques. L’inhibiteur caséine contient 1 % de caséine (p/v), ce qui correspond à la concentration optimale pour la plupart des applications.
Features of Blocker Casein include:
• Purified casein—single-protein blocking buffer provides fewer chances of cross-reaction with assay components than serum or milk solutions
• Easy to use—1% casein solution is ready to use; can be diluted further as needed
• Safe—stable, thimerosal-free formulation
• Purified casein—single-protein blocking buffer provides fewer chances of cross-reaction with assay components than serum or milk solutions
• Easy to use—1% casein solution is ready to use; can be diluted further as needed
• Safe—stable, thimerosal-free formulation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Inhibiteur caséine |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Blocker |
| Quantité | 3 x 1 litre |