Learn More
Thermo Scientific™ Caséine dans PBS Blocker™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
3 x 1 litre
Nom chimique ou matériau:
Inhibiteur caséine
Conditionnement:
100mL
1L
3 pièces
Description
Blocker caséine Thermo Scientific est une solution prête à l’emploi de caséine purifiée conçue pour bloquer des étapes de transfert Western, ELISA, IHC et des méthodes de détection d’acides nucléiques. L’inhibiteur caséine contient 1 % de caséine (p/v), ce qui correspond à la concentration optimale pour la plupart des applications.
Caractéristiques de l’inhibiteur caséine :
• Caséine purifiée : le tampon de blocage mono-protéine réduit les risques de réaction croisée avec les composants de l’essai par rapport aux solutions de sérum ou de lait
• Facile à utiliser : solution de caséine à 1 % est prête à l’emploi ; elle peut être diluée si nécessaire
• Sans risque : formulation stable, sans thimérosal
• Caséine purifiée : le tampon de blocage mono-protéine réduit les risques de réaction croisée avec les composants de l’essai par rapport aux solutions de sérum ou de lait
• Facile à utiliser : solution de caséine à 1 % est prête à l’emploi ; elle peut être diluée si nécessaire
• Sans risque : formulation stable, sans thimérosal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Inhibiteur caséine |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Blocker |
| Quantité | 1 L |