Learn More
BRAND™ Chambres de comptage Neubauer BLAUBRAND™
Subdivisées en 9 carrés de 1 mm2 chacun. Les chambres de comptage Neubauer BRAND™ Blaubrand™ sont composées de 4 carrés de coins marqués ‘L’ pour le comptage des leucocytes. Les 5 carrés de groupe dans le grand carré central sont utilisés pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes (délimitée par la ligne extérieure de la triple bordure). Double quadrillage. Disponibles avec ou sans pinces à ressort.
Marque:  BRAND™ 718605
36.16 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10360141
  • 67.20€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Double quadrillage
  • Avec ou sans pinces à ressort
  • 9 grands carrés de 1 mm2 chacun.
  • Quatre grands carrés d’angle marqués "L" pour le comptage des leucocytes sont chacun divisés en 16 carrés avec des côtés de 0,25 mm.
  • Le grand carré central est divisé en 16 carrés avec des côtés de 0,25 mm.
  • Chaque carré de groupe se compose de 16 mini carrés avec des côtés de 0,05 mm, chacun ayant une surface de 0,0025 mm2.
  • Les 5 carrés de groupe dans le grand carré central sont utilisés pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes.
  • La zone de comptage de chaque carré de groupe est délimitée par la ligne de bordure extérieure triple.
  • Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Dispositif de comptage
0,1mm
Sans pinces à ressort
1Each
Numération des leucocytes, thrombocytes et érythrocytes
Nom du produit
BRAND™ Chambres de comptage Neubauer BLAUBRAND™ > Sans pinces à ressort