Learn More
Brand™ Chambres de comptage Bürker
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec pinces à ressort
Sans pinces à ressort
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Montre 9 grands carrés de 1 mm2 chacun, utilisés pour le comptage des leucocytes.
- Chaque grand carré est subdivisé par des lignes doubles (espacées de 0,05 mm) en 16 carrés de groupe avec des côtés de 0,2 mm.
- Les carrés de groupe correspondent en taille à la chambre de comptage Neubauer mais n’ont pas d’autres subdivisions. Ils sont utilisés pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes.
- Lignes doubles à partir de mini carrés avec une surface de 0,0025 mm2.
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispositif de comptage |
| Quantité | 1Each |
| Profondeur (métrique) | 0,1mm |
| À utiliser avec (application) | Numération des leucocytes, thrombocytes et érythrocytes |
| Comprend | Sans pinces à ressort |