Learn More
BRAND™ Fioles jaugées USP de classe A BLAUBRAND™ ETERNA™, avec certificat
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Étalonnées pour son volume contenu précis de liquide à une température spécifique. Les fioles sont accompagnées de bouchons en PP et portent un marquage DE-M. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
55.80€ - 105.00€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de goulot | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15875562
|
BRAND™
956847 |
50 ml |
55.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15885562
|
BRAND™
956849 |
100 ml |
57.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15895562
|
BRAND™
956850 |
200 ml |
59.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15805572
|
BRAND™
956851 |
250 ml |
60.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15815572
|
BRAND™
956852 |
500 ml |
63.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15825572
|
BRAND™
956853 |
1000 ml |
82.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15835572
|
BRAND™
956854 |
2000 ml |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Comprend un bouchon en polypropylène et un marquage DE-M
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Transparent | |
Étroit | |
A |
Polypropylène | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Bouchon |