Learn More
BRAND™ Fioles jaugées USP de classe A BLAUBRAND™ ETERNA™, avec certificat
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Étalonnées pour son volume contenu précis de liquide à une température spécifique. Les fioles sont accompagnées de bouchons en PP et portent un marquage DE-M. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque:  BRAND™ 956854
101.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15835572
  • 105.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flacon volumétrique de classe A
  • En verre borosilicaté
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
  • Comprend un bouchon en polypropylène et un marquage DE-M
  • Livré avec un certificat de conformité USP individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalonné pour contenir
Polypropylène
2000 ml
± 0,6 ml
Oui
Bouchon
Certificat USP individuel et de lot USP, DIN EN ISO 1042
Transparent
Verre borosilicaté
Étroit
A
29/32