Learn More
BRAND™ Fioles jaugées USP de classe A BLAUBRAND™ ETERNA™, avec certificat
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Étalonnées pour son volume contenu précis de liquide à une température spécifique. Les fioles sont accompagnées de bouchons en PP et portent un marquage DE-M. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque: BRAND™ 956853
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Comprend un bouchon en polypropylène et un marquage DE-M
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Polypropylène | |
1000 ml | |
±0.4 ml | |
Oui | |
Bouchon |
Certificat USP individuel et de lot USP, DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Étroit | |
A | |
24/29 |