Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ possède un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations sont marquées en émail bleu pour une évaluation aisée du volume.
Marque: BRAND™ 32164
127.64 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En verre borosilicaté.
- Conforme aux normes DIN ISO 4788
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
- Graduations en émail bleu pour une évaluation aisée du volume
Spécification
DIN EN ISO 4788 | |
505 mm | |
2000 ml | |
20 ml | |
20 ml |
A | |
Verre borosilicaté | |
Marquage DE, graduations courtes en émail bleu | |
Autoclavables |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
17Heures
9Minutes
39Secondes
3 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant