Learn More
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme basse
Code produit. 10090091 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1 000 ml
3 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 pièces
Code produit. 10090091
Marque: BRAND™ 91229
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Structure en verre borosilicaté. La forme basse offre une stabilité à faible risque de déversement.
  • En verre borosilicaté (Boro 3.3)
  • Conforme aux normes DIN 12331 / ISO 3819
  • Comprend des graduations en blanc
  • Bec verseur intégré offrant un versement facile et sans éclaboussures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 80 mm
Comprend Bec verseur intégré
Quantité 10
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819, DIN 12331
Modèle Forme basse