Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs
Code produit. p-8013569
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 100 ml
Flacon de 1500/2500/4000 ml
Flacon de 200/300 ml
Flacon de 2000 ml
Flacon de 250/350 ml
Flacon de 50 ml
Flacon de 500 ml
Flacon de 500/750/1000 ml
Flacon de 750/1000 ml
Diamètre (métrique):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
54 mm
65 mm
65 mm
80 mm
Comprend:
Anneau d’évidence avec sortie
Anneau d’inviolabilité sans sortie
Anneau inviolable
Avec anneau d’évidence avec sortie
S/O
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 15921421
Marque: Kautex™ 2000071150
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Noir
Comprend S/O
Matériau PP
Filetage (métrique) 00 mm
Matériau de revêtement Insert en mousse en polyéthylène
Finition de col 00 mm
Type de produit Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) Flacon de 50 ml
Diamètre (métrique) 25 mm