Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation pour pipettes suspendues Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™
Compatibles avec les stations de manipulation de liquides automatisées Hamilton MICROLAB STAR Line et Nimbus
441.00€ - 920.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
À utiliser avec (application) | Disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation de liquides Hamilton™, elles permettent un pipetage de précision dans un large éventail d’applications |
Format | Rack pour pointes suspendu |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15551393
|
Axygen™
HT-10-CBK-HTR-S-5 |
10 mu;l | Stérile | Sans filtre |
785.00€
5760 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15541393
|
Axygen™
HT-10-CBK-HTR-5 |
10 mu;l | Non stérile | Sans filtre |
720.00€
5760 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15501413
|
Axygen™
HTF-10-CBK-HTR-S-5 |
10 mu;l | Stérile | À filtre |
920.00€
5760 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15571403
|
Axygen™
HT-50-CBK-HTR-5 |
50 mu;l | Non stérile | Sans filtre |
665.00€
5760 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15581403
|
Axygen™
HT-50-CBK-HTR-S-5 |
50 mu;l | Stérile | Sans filtre |
725.00€
5760 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15561413
|
Axygen™
HTF-50-CBK-HTR-S-5 |
50 mu;l | Stérile | À filtre |
855.00€
5760 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15531403
|
Axygen™
HT-300-CBK-HTR-S-5 |
300 mu;l | Stérile | Sans filtre |
725.00€
5760 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15581393
|
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR-5 |
1000 mu;l | Non stérile | Sans filtre |
441.00€
3840 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15521413
|
Axygen™
HTF-1000-CBKHTRS5 |
1000 mu;l | stérile | À filtre |
606.00€
3840 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15541413
|
Axygen™
HTF-300-CBK-HTRS5 |
300 mu;l | Stérile | À filtre |
855.00€
5760 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pointes pour format 96 puits
- Disponibles dans la plage de volumes de 10 à 1000 μl
- En PP noir conducteur
- Certifiées sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- Non stériles ou stériles
- Rack pour pointes suspendu
Spécification
Noir | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Rack pour pointes suspendu |
Non autoclavable | |
Disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation de liquides Hamilton™, elles permettent un pipetage de précision dans un large éventail d’applications | |
PP |