Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation pour pipettes suspendues Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™
Compatibles avec les stations de manipulation de liquides automatisées Hamilton MICROLAB STAR Line et Nimbus
Marque: Axygen™ HTF-1000-CBKHTRS5
70.84 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 4.28000kg
Description
- Pointes pour format 96 puits
- Disponibles dans la plage de volumes de 10 à 1000 μl
- En PP noir conducteur
- Certifiées sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- Non stériles ou stériles
- Rack pour pointes suspendu
Spécification
1000 mu;l | |
stérile | |
Non autoclavable | |
Disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation de liquides Hamilton™, elles permettent un pipetage de précision dans un large éventail d’applications | |
Détection de niveau de liquide | |
Hamiltontrade; MICROLABtrade; Nimbus |
À filtre | |
Noir | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
En rack | |
5 racks/boîte, 8 sachets/boîte. | |
PP (polypropylène) |