Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation pour pipettes suspendues Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™
Compatibles avec les stations de manipulation de liquides automatisées Hamilton MICROLAB STAR Line et Nimbus
Marque: Axygen™ HT-50-CBK-HTR-S-5
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 8.37000kg
Description
Axygen offre un choix alternatif pour votre système Hamilton™ STARline.
Ces conseils sont les suivants :
- Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
- Disponibles en version non stérile, stérile, non filtrée et filtrée
- Disponibles sous forme de pointes en polypropylène noir transparent ou conducteur
- Disponible en rack à pointes suspendues 96 puits, rack à pointes imbriquées et format rack individuel pour sièges de pont
- Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus and Nimbus™
Spécification
50 mu;l | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation de liquides Hamilton™, elles permettent un pipetage de précision dans un large éventail d’applications | |
Automatisation | |
Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus |
Sans filtre | |
Noir | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Rack pour pointes suspendu | |
5 rack/Pk, 12 PKS/Cs. | |
PP |