Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno noires à 96 puits
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce à ces plaques immunologiques à 96 puits noires proposées en trois types de surface.
264.96€ - 627.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Méthode de détection | Fluorescence |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Noir |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10030581
![]() |
Thermo Scientific™
437111 |
MaxiSorp | 350 μl |
627.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10316191
![]() |
Thermo Scientific™
437112 |
PolySorp | 350 μl |
332.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10588885
![]() |
Thermo Scientific™
7605 |
À liaison moyenne | 280 μl |
438.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10324185
![]() |
Thermo Scientific™
7805 |
Liaison élevée | 280 μl |
264.96€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10364715
![]() |
Thermo Scientific™
9502867 |
Universal Binding (UB, liaison universelle) | 350 μl |
283.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce aux plaques immunologiques à 96 puits noirs Thermo Scientific™. Dotées d’un choix de trois types de surface et d’une liaison optimale, ces plaques minimisent le fond dans la lecture de fluorescence.
Caractéristiques :- La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS — compatible avec les équipements standard
- Proposée avec des puits à fond plat ou rond
- Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
- Les plaques Thermo Scientific™ PolySorp™, Microfluor™ 1, Microlite™ 1+ et Universal Binding (UB) sont destinées à l’absorption des molécules hydrophobes.
- La plaque Thermo Scientific™ MaxiSorp™ est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich.
- Les plaques Microfluor 2 et Microlite 2+ sont légèrement hydrophiles et se lient à une grande variété de biomolécules.
Compatible avec :
Compatibles avec les couvercles pour microplaques Thermo Scientific™ MicroWell™, les films de scellage et les membranes perméables à l’air
Informations de commande :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre
Garantie : 90 jours
Spécification
Étalon | |
Fluorescence | |
Noir | |
PS | |
Flat Bottom (F-well) | |
Aucun |
Sans couvercle | |
8 x 12 | |
Microplaque | |
96 | |
Fluorescence |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.