Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno noires à 96 puits
GREENER_CHOICE
Effectuez des immunodosages quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et de liaison avec trois types de surface au choix.
Marque:  Thermo Scientific™ 7605
372.14 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24284" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10588885
  • 438.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce aux plaques Thermo Scientific™ Immuno noires à 96 puits dotées de trois types de surface au choix et offrant une liaison optimale. Ces plaques minimisent le bruit de fond lors de la lecture par fluorescence.
Caractéristiques :
  • La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS — compatible avec les équipements standard
  • Proposée avec des puits à fond plat ou rond
  • Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
  • Les plaques Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ et Universal Binding (UB) sont destinées à l’absorption des molécules hydrophobes.
  • La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich.
  • Les plaques Microfluor 2 et Microlite 2+ sont légèrement hydrophiles et se lient à une grande variété de biomolécules.
Compatibles avec :
Compatibles avec les couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hydrophobe
Sans couvercle
8 x 12
Noir
Polystyrène
280 μl
Flat Bottom (F-well)
50
Aucun
Lipides
Étalon
Fluorescence
50 boîtes
Microplaque
96
À liaison moyenne
Fluorescence
10
50/boîte
F96
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.