Learn More
Fisherbrand™ Macro cuves en PS pour longueurs d’onde visibles et UV
Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d’échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les macro cuves en PS pour longueurs d’ondes visibles et UV Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.
Marque:  Fisherbrand™ FB55923
Code produit. 11817922
Description
Description
Cuvettes avec propriétés photométriques renforcées.
  • Très faible variation du coefficient d’extinction
  • Excellente portée de transmission optique
Spécification
Spécification
Cuve type macro
4 ml
100/boîte
45 mm
Non
Plastique
220 à 900 nm
12,5mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Macro cuves en PS pour longueurs d’onde visibles et UV > Capacité : 4 ml ; Longueur d’onde : 220 à 900 nm ; Quantité : 100/boîte