Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Réalisez la fluorescence la plus brillante grâce aux microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate, disponibles dans différentes couleurs et tailles de particules.
Marque:  Invitrogen™ F8812
519.84 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10738044
  • 684.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Exécutez facilement cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS, immunodosage et autres applications de laboratoire grâce à notre vaste sélection de microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate. Les microbilles FluoSphere peuvent être utilisées pour l’adsorption passive ou active, le couplage covalent de protéines, d’acides nucléiques et de biomolécules pour les applications de capture de particules. Les microsphères FluoSphere sont chargées avec des colorants fluorescents exclusifs, ce qui en fait les microsphères les plus brillantes disponibles.
Visualisez la fluorescence la plus brillante pour les applications de laboratoire, notamment la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux, le HTS, le HCS et le traçage cellulaire, grâce à nos microsphères FluoSphere au carboxylate modifié, fabriquées à partir de microsphères en polystyrène et chargées avec différents colorants exclusifs. Grâce à des méthodes de coloration spécialisées, toutes les molécules de colorants fluorescents sont contenues à l’intérieur de chaque microsphère en polystyrène, au lieu de se trouver à la surface des microbilles. Cet environnement protecteur dans les microbilles protège le colorant contre les effets environnementaux préjudiciables, tels que le photoblanchiment. Nos microsphères au carboxylate modifié sont revêtues d’un polymère hydrophile contenant plusieurs acides carboxyliques pour l’adhérence covalente des ligands. Une variété de tailles de particules sont disponibles pour différentes utilisations et expériences de recherche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière.
Microscopie par fluorescence
Microsphère au carboxylate modifié
FLUOSPHERES™
Carboxylate
Rouge
Polystyrène
580/605 nm
10 mL
0,5 μm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2916298 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/05/2024 Catalog NumberF8812
Numéro de lot2896572 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog NumberF8812
Numéro de lot2881047 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2024 Catalog NumberF8812
Numéro de lot2663879 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/08/2023 Catalog NumberF8812
Numéro de lot2610288 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2023 Catalog NumberF8812
Nom du produit
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres > 0,5 μm, rouge, 580 / 605, 10 ml