Learn More
Nitritex™ Marqueurs stériles pour salle blanche BioClean Permaflow™
Conformes à la norme ISO de classe 4 et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE. Les marqueurs pour salle blanche Nitritex™ BioClean Permaflow™ sont conditionnés individuellement et disponibles avec de l’encre noire, bleue ou rouge. Les variétés à double emballage sont disponibles.
4.91€ - 705.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 5,5 in |
---|---|
Longueur (métrique) | 140 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15298308
|
Nitritex™
S-BPTB-BK1 |
Noir | Emballé | N/A | N/A | N/A | |||||
15994841
|
Nitritex™
S-BPFP-BK1 |
Noir | Double ensachage |
31.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15365905
|
Nitritex™
S-BPFP-BL1 |
Bleu | Double emballage, boîte de 10 |
31.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15278308
|
Nitritex™
S-BPFP-BL1 |
Bleu | Double ensachage | N/A | N/A | N/A | |||||
15218318
|
Nitritex™
S-BPTB-RD1 |
Rouge | Emballé | N/A | N/A | N/A | |||||
15904851
|
Nitritex™
S-BPFP-RD1_clean |
Rouge | Double ensachage | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Encre super permanente noire, bleue ou rouge
- Résistant à la décoloration et à l’eau
- Séchage rapide
- Non toxique
- Marquage résistant à l’alcool
- L’encre Autoseal empêche le séchage
- Entreposer dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
- Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB.
Spécification
5,5 in | |
140 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Marqueurs stériles pour salle blanche BioClean Permaflow™