Learn More
Nitritex™ Marqueurs stériles pour salle blanche BioClean Permaflow™
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Description:
Double emballage, boîte de 10
Double ensachage
Emballé
Conditionnement:
10 pièces
200 pièces
Description
- Encre super permanente noire, bleue ou rouge
- Résistant à la décoloration et à l’eau
- Séchage rapide
- Non toxique
- Marquage résistant à l’alcool
- L’encre Autoseal empêche le séchage
- Entreposer dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
- Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Description | Double ensachage |
| Longueur (impériale) | 5,5 in |
| Longueur (métrique) | 140 mm |