Learn More
Nitritex™ Marqueurs stériles pour salle blanche BioClean Permaflow™
Code produit. 15218318
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Description:
Double emballage, boîte de 10
Double ensachage
Emballé
Conditionnement:
10 pièces
200 pièces
Code produit. 15218318
Marque: Nitritex™ SBPTBRD1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conformes à la norme ISO de classe 4 et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE. Les marqueurs pour salle blanche Nitritex™ BioClean Permaflow™ sont conditionnés individuellement et disponibles avec de l’encre noire, bleue ou rouge. Les variétés à double emballage sont disponibles.
  • Encre super permanente noire, bleue ou rouge
  • Résistant à la décoloration et à l’eau
  • Séchage rapide
  • Non toxique
  • Marquage résistant à l’alcool
  • L’encre Autoseal empêche le séchage
  • Entreposer dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente
  • Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
  • Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Description Emballé
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm