Learn More
Ansell Gants isolants / RABS stériles en nitrile BioClean™ Code produit.: 16490571
Ajouter au panier
Ansell Gants isolants / RABS stériles en nitrile BioClean™
Code produit. 16490571
12 po, 30,4 cm
Click to view available options
Taille du port (impériale):
10 in
12 po
6 in
8 in
Taille du port (métrique):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
30,4 cm
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 16490571
Marque: Ansell GGL36NIT59
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Les gants stériles BioClean approuvés pour un usage avec des isolateurs et barrières d’accès restreint sont confectionnés à partir d’un matériau nitrile sans accélérateurs présentant des niveaux de relargage particulaire incroyablement faibles et d’excellentes propriétés de dissipation des décharges électrostatiques. Conçus pour les zones de contact avec les produits.
  • Testés conformément à l’ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiques.
  • Testés à 100 % contre les fuites d’eau.
  • Stérilité entièrement validée avec un niveau garanti de stérilité SAL de 10.
  • La surface ultra-propre assure la protection du produit.
  • Spécialement conçus pour réduire la fatigue des mains.
  • Compatibles avec les autoclaves.
  • Lavés et emballés dans une salle blanche ISO 4.
  • Résistant aux VHP, à l’IPA et aux désinfectants.
  • Disponible en plusieurs tailles de ports.
  • Quelques exemples d’industries idéales : pharmaceutique, laboratoire, matières premières, biotechnologie, traitement stérile, semi-conducteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ASTM F739 No
Certifications/Conformité ASTM D6978
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 388:4101X, EN 455
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Couleur Blanc
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.60 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Type de produit Gants isolants / RABS
Dimensions 9,75
Stérilité Stérile
Température (impériale) max. 14°F to 248°F
Temperature (Metric) Max - 10°°C to 120°C
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0,50 mm
À utiliser avec (application) Sciences de la vie, santé et électronique
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1
Modèle GGL36NIT59
Taille du port (impériale) 12 po
Taille du port (métrique) 30,4 cm
Séries BioClean™
Température (impériale) min. 14°F
Température (métrique) min. -10°C
Longueur (impériale) 33 po
Longueur (métrique) 84 cm
Diamètre (impériale) de la manchette 5.1 in.
Diamètre (métrique) de la manchette 129 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot23-1920 Type de certificatCertificat d'irradiation Date20/06/2024 Catalog NumberGGL36NIT59
Numéro de lot23-1702 Type de certificatCertificat d'irradiation Date13/06/2024 Catalog NumberGGL36NIT59
Numéro de lot23-0547 Type de certificatCertificat d'irradiation Date24/11/2023 Catalog NumberGGL36NIT59
Numéro de lot23-1702 Type de certificatCertificat de conformité Date13/06/2024 Catalog NumberGGL36NIT59
Numéro de lot23-0547 Type de certificatCertificat de conformité Date24/11/2023 Catalog NumberGGL36NIT59
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants isolants / RABS stériles en nitrile BioClean™ >