Learn More
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Nitramax™
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- Résistent à une large gamme de produits chimiques
- Le gant de longueur d’épaulement (600 mm/24 po) permet de protéger entièrement le bras
- Sans poudre ni latex
- Excellentes propriétés antistatiques
- Manchette à bord roulé
- Emballage EasyTear™ non particulier
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Finition externe | Partiellement texturé |
Qualité | BPF de l'UE, classe A |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | 9 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Nitritex Bioclean glove range
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N72109074 | Certificat d'irradiation | 31/08/2023 | BNMS-90 |
N72109074 | Certificat de conformité | 31/08/2023 | BNMS-90 |
N72211045 | Certificat de conformité | 24/02/2023 | BNMS-90 |
N72109074 | Certificat d’analyse | 31/08/2023 | BNMS-90 |
N72211045 | Certificat de stérilité | 24/02/2023 | BNMS-90 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
23Heures
11Minutes
46Secondes
49Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Nitramax™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu